(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5039-1G
PC5039-25G
PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA
29.2
EUR
APOSPC5039-1G
APOSPC5039-25G
APOSPC5039-5G
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004348 CAS-Nummer: 458-09-3 EINECS: 207-275-8 |