Di-tert-butylsilyl-bis(trifluormethansulfonat)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Di-tert-butylsilyl Ditriflate, Di-tert-butylbis(trifluoromethanesulphonyloxy)silane
PC5037-25G
PC5037-5G
PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA
335
EUR
APOSPC5037-25G
APOSPC5037-5G
APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluormethansulfonat)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Formel:
C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si Siedepunkt: 263 °C Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
85272-31-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |