4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 48 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-3-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 362690-56-0
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III