4-Brom-2-fluorphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 56.7 EUR
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
4-Brom-2-fluorphenylisocyanat
4-Brom-2-fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekulargewicht: 216.01 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 88112-75-8
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1 III