Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5029-1G
PC5029-5G
PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5029-1G
APOSPC5029-5G
APOSPC5029-10G
Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₃H₁₀F₃IO₃S Schmelzpunkt: 178…182 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191356 CAS-Nummer: 66003-76-7 |