Magnesiumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 102 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Magnesiumtrifluormethansulfonat 98%
Magnesiumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆MgO₆S₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042601
CAS-Nummer: 60871-83-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III