Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
PC502066-1G PC502066-250MG PC502066-500MG PC502066-2.5G
APOSPC502066-1GEA 445 EUR
APOSPC502066-1G APOSPC502066-250MG APOSPC502066-500MG APOSPC502066-2.5G
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14697994
CAS-Nummer: 1214362-28-3