Magnesiumfluorid, Pulver
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 301 EUR
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Magnesiumfluorid, Pulver
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
Siedepunkt: 2239 °C
Schmelzpunkt: 1261 °C
Dichte: 3.148 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1