Pentafluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC50171-100G
PC50171-25G
PC50171-250G
APOSPC50171-100GEA
105
EUR
APOSPC50171-100G
APOSPC50171-25G
APOSPC50171-250G
Pentafluorbenzoylchlorid 97%
Pentafluorbenzoylchlorid
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formel:
C₇ClF₅O Siedepunkt: 158…159 °C Dichte: 1.601 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS-Nummer: 2251-50-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |