2-Fluor-3-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-nitrobenzenamine
PC501674-1G
PC501674-250MG
PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA
114
EUR
APOSPC501674-1G
APOSPC501674-250MG
APOSPC501674-5G
2-Fluor-3-nitroanilin
2-Fluor-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11046757 CAS-Nummer: 21397-11-5 |