3'-Brom-5'-fluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
PC501607-10G PC501607-1G PC501607-5G PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA 235 EUR
APOSPC501607-10G APOSPC501607-1G APOSPC501607-5G APOSPC501607-25G
3'-Brom-5'-fluoracetophenon 95%
3'-Brom-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekulargewicht: 217.04 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847746
CAS-Nummer: 105515-20-6