4-Brom-2-chlor-5-fluor-1-iodbenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 87 EUR
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Brom-2-chlor-5-fluor-1-iodbenzol 95%
4-Brom-2-chlor-5-fluor-1-iodbenzol
Formel: C₆H₂BrClFI
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878157
CAS-Nummer: 1000572-73-5