1-Brom-2-fluor-4-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G
PC501361-1G
PC501361-5G
PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA
575
EUR
APOSPC501361-10G
APOSPC501361-1G
APOSPC501361-5G
APOSPC501361-25G
1-Brom-2-fluor-4-(methylsulfonyl)benzol
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₆BrFO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053812 CAS-Nummer: 1032825-02-7 |