2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
PC501360-1G
PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA
409
EUR
APOSPC501360-1G
APOSPC501360-250MG
2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
Formel:
C₇H₆BrFO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13195736 CAS-Nummer: 1039744-23-4 |