Lithiumtrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 63.8 EUR
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithiumtrifluormethansulfonat 97%
Lithiumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃LiO₃S
Schmelzpunkt: 423 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013227
CAS-Nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5