Lithiumtetrafluoroborat, wasserfrei 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5010-100G
PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA
93.1
EUR
APOSPC5010-100G
APOSPC5010-25G
Lithiumtetrafluoroborat, wasserfrei 98%
Lithium tetrafluoroborate
Formel:
BF₄Li Schmelzpunkt: 309…311 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011087 CAS-Nummer: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II |