Kaliummethyltrifluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium trifluoro(methyl)borate, Methyltrifluoroboric acid potassium salt
PC50060-10G
PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA
104
EUR
APOSPC50060-10G
APOSPC50060-5G
Kaliummethyltrifluoroborat 97%
Kaliummethyltrifluoroborat
Formel:
CH₃BF₃K Schmelzpunkt: 168…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276757 CAS-Nummer: 13862-28-7 |