3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 241 EUR
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 856935-35-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III