1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G
PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA
66.9
EUR
APOSPC500481-1G
APOSPC500481-5G
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molekulargewicht: 300.9 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06657969 CAS-Nummer: 845866-85-5 |