2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 81.2 EUR
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol 97%
2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460104
CAS-Nummer: 84478-87-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III