1-Brom-2,3-difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
PC500190-1G
PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA
60.9
EUR
APOSPC500190-1G
APOSPC500190-5G
1-Brom-2,3-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839215 CAS-Nummer: 1003708-24-4 |