(3,5-Difluorphenyl)methansulfonsäurefluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 87 EUR
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorphenyl)methansulfonsäurefluorid 97%
(3,5-Difluorphenyl)methansulfonsäurefluorid
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743349
CAS-Nummer: 163295-74-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III