p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylphenyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid p-Tolyl Ester, p-Tolyl Triflate
PC500030-5G PC500030-25G
APOSPC500030-5GEA 75.9 EUR
APOSPC500030-5G APOSPC500030-25G
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₇F₃O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192507
CAS-Nummer: 29540-83-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II