(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49646-1G
PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA
56.7
EUR
APOSPC49646-1G
APOSPC49646-5G
(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115992 CAS-Nummer: 22902-84-7 |