Lanthan(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
PC4963-5G
PC4963-25G
PC4963-100G
APOSPC4963-5GEA
68.3
EUR
APOSPC4963-5G
APOSPC4963-25G
APOSPC4963-100G
Lanthan(III)trifluormethansulfonat 98%
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉LaO₉S₃ Molekulargewicht: 586.12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077560 CAS-Nummer: 52093-26-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |