2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4942-1G
PC4942-500MG
APOSPC4942-1GEA
799
EUR
APOSPC4942-1G
APOSPC4942-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide
Formel:
C₁₆H₁₂ClF₃N₄O Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00664547 CAS-Nummer: 339099-27-3 |