3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 145 EUR
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025415
CAS-Nummer: 916421-02-8
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III