3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC49340-1G PC49340-5G
APOSPC49340-1GEA 150 EUR
APOSPC49340-1G APOSPC49340-5G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025412
CAS-Nummer: 916420-96-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR