3-Amino-2-fluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 136 EUR
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorbenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₈FNO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11846488
CAS-Nummer: 1051899-73-0