4-Chlor-3-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49252-1G
PC49252-5G
PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA
163
EUR
APOSPC49252-1G
APOSPC49252-5G
APOSPC49252-250MG
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)anilin
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832255 CAS-Nummer: 97608-50-9 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |