2'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49176-1G
PC49176-5G
PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA
109
EUR
APOSPC49176-1G
APOSPC49176-5G
APOSPC49176-25G
2'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
2'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrF₃O Dichte: 1.645 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07380806 CAS-Nummer: 244229-34-3 |