[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-2-thiol
PC4917-1G
PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA
666
EUR
APOSPC4917-1G
APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS Molekulargewicht: 352.77 g/mol Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00215163 CAS-Nummer: 338794-80-2 |