Kaliumtrifluor(isopropenyl)borat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G
PC49166-25G
PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA
21.9
EUR
APOSPC49166-5G
APOSPC49166-25G
APOSPC49166-100G
Kaliumtrifluor(isopropenyl)borat 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formel:
C3H5BF3K Schmelzpunkt: 274…280 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052654 CAS-Nummer: 395083-14-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |