2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 1860 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199287
CAS-Nummer: 1374659-38-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III