5-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 193 EUR
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
5-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12198142
CAS-Nummer: 1084953-47-8