4-Brom-2-(trifluormethyl)chinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49117-1G
PC49117-250MG
PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA
75.4
EUR
APOSPC49117-1G
APOSPC49117-250MG
APOSPC49117-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)chinolin 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277488 CAS-Nummer: 18706-25-7 |