2-Brom-6-chlorbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 241 EUR
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Brom-6-chlorbenzotrifluorid 97%
2-Brom-6-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molekulargewicht: 259.4500 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08459291
CAS-Nummer: 857061-44-0