4-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC49049-1G
PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA
128
EUR
APOSPC49049-1G
APOSPC49049-5G
4-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₇ClF₃N Siedepunkt: 60 °C/0.2mmHg Schmelzpunkt: 22…24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08448258 CAS-Nummer: 1701-25-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...