Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4904-1G
PC4904-5G
PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA
306
EUR
APOSPC4904-1G
APOSPC4904-5G
APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂S Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142047 CAS-Nummer: 144061-14-3 |