3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49037-1G
PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA
270
EUR
APOSPC49037-1G
APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Formel:
C₃H₆F₃NO₂S Schmelzpunkt: 88…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704575 CAS-Nummer: 1033906-44-3 |