6-Fluor-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 89.9 EUR
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluor-1H-indazol 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371562
CAS-Nummer: 348-25-4