Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4884-1G PC4884-500MG PC4884-5G
APOSPC4884-1GEA 533 EUR
APOSPC4884-1G APOSPC4884-500MG APOSPC4884-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂S
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664271
CAS-Nummer: 338422-75-6