3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48830-1G
PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA
161
EUR
APOSPC48830-1G
APOSPC48830-5G
3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril 95%
3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₂BrFIN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800805 CAS-Nummer: 217816-66-5 |