Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4883-1G
PC4883-5G
APOSPC4883-1GEA
63.8
EUR
APOSPC4883-1G
APOSPC4883-5G
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Formel:
C₁₀H₉ClF₃NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00664270 CAS-Nummer: 338422-70-1 |