2,4-Difluor-3-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdehyde
PC48740-1G
PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA
88.6
EUR
APOSPC48740-1G
APOSPC48740-5G
2,4-Difluor-3-methylbenzaldehyd 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07777152 CAS-Nummer: 847502-88-9 |