3',5'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48738-1G PC48738-25G PC48738-5G
APOSPC48738-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48738-1G APOSPC48738-25G APOSPC48738-5G
3',5'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon 98%
3',5'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319996
CAS-Nummer: 130336-16-2