4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 654 EUR
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BClFO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12026085
CAS-Nummer: 1073339-13-5