2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 189…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153193
CAS-Nummer: 33252-64-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III