2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one

PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₆H₅F₃N₂OS
Molekulargewicht: 210.18 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153191
CAS-Nummer: 16097-62-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR