3-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48524-1G
PC48524-25G
PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48524-1G
APOSPC48524-25G
APOSPC48524-5G
3-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185386 CAS-Nummer: 581813-17-4 |